Learn More
Applied Biosystems™ ABY™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, 96-well
Code produit 15890843 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15890843 1 plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15890843 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A24738
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    113.40€ / 1 pièces
    Économisez 96.60€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utilisé pour l’étalonnage spectral de colorant ABY™ de vos 7500 systèmes PCR en temps réel avec un bloc à 96 puits ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex et QuantStudio™ 12K Flex.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorant amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents présents dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes. La formulation du colorant améliorera les résultats grâce au multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents trouvés dans les expériences de PCR en temps réel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
Colorant étalonné ABY™
À utiliser avec (équipement) Système 7500, QuantStudio™, système VIIa™ 7
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral du colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Quantité 1 plate
Type d’étalonnage Étalonnage spectral