Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Fast Universal PCR (2X), sans AmpErase™ UNG
Code produit 10116674 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1250 réactions
2500 réactions
250 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1250 réactions
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10116674 250 réactions 1 pièce
10311135 500 réactions 1 kit
10637755 5000 réactions 50mL
10575385 1250 réactions 1250 réactions
10702697 2500 réactions 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10116674 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4352042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00€
    339.00€ / 1 pièces
    Économisez 80.00€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Matrices et amorces
Le mélange maître pour PCR TaqMan™ Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
  • Résultats en 40 minutes pendant 40 cycles de PCR, dans un volume de réaction de 20 µl, à l’aide des systèmes rapides de PCR en temps réel Applied Biosystems 7900HT et Fast 7500.
  • La formule optimisée contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, UP, une ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant la mise en œuvre de réactions à température ambiante.
  • Un colorant exclusif ROX qui sert de référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR et obtenir ainsi une excellente précision sur les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems.
  • Contient tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection par PCR en temps réel avec TaqMan, en un seul tube.
  • Le Master Mix pour PCR TaqMan Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
  • Compatible avec les dosages d’expression génétique TaqMan.
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Master Mix de PCR TaqMan™ Fast Universal, kit UNG No AmpErase™, contient deux tubes de 1,25 ml chacun suffisant pour 250 réactions PCR de 20 µl. Conserver de 2 à 8°C
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits AmpErase, TaqMan
Type de produit Master Mix de PCR Fast Universal
Quantité 250 reactions
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 250 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 250 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 20 μl