Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix TaqMan™ Fast Universal PCR (2X), sans AmpErase™ UNG
Code produit 10702697 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1250 réactions
2500 réactions
250 réactions
5000 réactions
500 réactions
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
1250 réactions
50mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10702697 2500 réactions 1 kit
10311135 500 réactions 1 kit
10637755 5000 réactions 50mL
10116674 250 réactions 1 pièce
10575385 1250 réactions 1250 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10702697 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4364103
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Matrices et amorces
Le mélange maître pour PCR TaqMan™ Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
  • Résultats en 40 minutes pendant 40 cycles de PCR, dans un volume de réaction de 20 µl, à l’aide des systèmes rapides de PCR en temps réel Applied Biosystems 7900HT et Fast 7500.
  • La formule optimisée contient l’ADN polymérase AmpliTaq Fast, UP, une ADN polymérase hautement purifiée pour assurer un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant la mise en œuvre de réactions à température ambiante.
  • Un colorant exclusif ROX qui sert de référence interne passive pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR et obtenir ainsi une excellente précision sur les appareils de PCR en temps réel Applied Biosystems.
  • Contient tout ce dont vous avez besoin pour l’amplification et la détection par PCR en temps réel avec TaqMan, en un seul tube.
  • Le Master Mix pour PCR TaqMan Fast Universal PCR contient tous les composants nécessaires, sauf le modèle et les amorces, pour une qPCR en temps réel de grande qualité.
  • Compatible avec les dosages d’expression génétique TaqMan.
  • Conserver entre 2°C et 8°C.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Master Mix de PCR TaqMan™ Fast Universal, kit UNG No AmpErase™, contient 10 boîtes de 2 tubes (1,25 ml chacun), suffisants pour 2 500 réactions PCR (20 µl chacune).
Conserver entre 2°C et 8°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, StepOne™, Fast Mode, StepOnePlus™, Fast Mode
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits AmpErase, TaqMan
Type de produit Master Mix de PCR Fast Universal
Quantité 2,500 reactions
Suffisant pour 2500 réactions
À utiliser avec (application) Expression génétique, Génotypage, Analyse de micro-ARN
Fidélité (par rapport à Taq) 2 X
Nbre de réactions 2500 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 20 μl