Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I (250 units/tube)
Code produit 10486924 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
1500 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10486924 1500 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10486924 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080166
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Une ADN polymérase de 94 kDa thermostable et recombinante.
L’ADN polymérase AmpliTaq™ est une ADN polymérase recombinante obtenue grâce à l’expression de la forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli. Il s’agit d’une enzyme bien caractérisée disponible pour le processus de PCR et sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées
  • Enzyme caractérisée disponible pour le processus de PCR
  • Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
  • Idéale pour PCR
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 5 x 200μL of AmpliTaq DNA Polymerase (at 5U/μL); 4 x 1.5mL of GeneAmp 10X PCR Buffer (100mM Tris-HCl pH 8.3, 500mM KCl, 15mM MgCl2,0.01% (w/v) gelatin. Store at -20°C.
Polymérase AmpliTaq DNA Polymerase
Activité exonucléasique 5' - 3'
Quantité 1500 units
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
En surplomb 3’-A
Taille (produit final) 5 kb ou moins