Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq™ DNA Polymerase with Buffer I or Buffer II
Code produit 10744427 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Buffer I
Buffer II
Quantité:
1000 unités
1 000 unités
25,000 unités
250 unités
25 000 unités
3000 unités
5 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Quantité Conditionnement
10744427 Buffer II 250 unités 1 pièce
10321035 Buffer II 1000 unités 1 pièce
10762507 Buffer II 3000 unités 1 pièce
10016054 Buffer II 5 000 unités 1 pièce
10428654 Buffer II 25,000 unités 1 pièce
10458064 Buffer I 3000 unités 1 pièce
10147874 Buffer I 5 000 unités 1 pièce
10585025 Buffer I 250 unités 1 pièce
10468254 Buffer I 1 000 unités 1 pièce
10516375 Buffer I 25 000 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10744427 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080161
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Contains 1000 units of AmpliTaq DNA Polymerase, Buffer II, and MgCl2 Solution.
Une ADN polymérase de 94 kDa thermostable et recombinante.
AmpliTaq DNA Polymerase is a 94-kDa, thermostable, recombinant DNA polymerase obtained by expression of a modified form of the Thermus aquaticus (Taq) DNA polymerase gene in E. coli. It is the most thoroughly characterized enzyme available for the PCR process, and its recombinant nature and purification method provide unparalleled purity and reproducibility, vial-to-vial and lot-to-lot.
L’ADN polymérase AmpliTaq est obtenue par expression d’une forme modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus aquaticus (Taq) dans E. coli., et est l’enzyme la plus caractérisée entièrement disponible pour le processus de PCR. Sa nature recombinante et sa méthode de purification offrent une pureté et une reproductibilité inégalées.
  • Enzyme caractérisée disponible pour le processus de PCR
  • Testé en contrôle qualité pour garantir des résultats reproductibles
  • Idéale pour PCR
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl, 10X
Contenu et stockage Contenu :
  • 50 μl d’ADN polymérase AmpliTaq™ (5 U/μl)
  • 1,5 ml de tampon PCR II GeneAmp™ 10X (100 mM de Tris-HCl, pH 8,3, 500 mM de KCl)
  • 1,5 ml de chlorure de magnésium à 25 mM
Stockage à -20°C.
Format Enzyme autonome
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit ADN polymérase
Quantité 250 unités
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR standard
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
Nbre de réactions 200 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Comprend Buffer II