Includes
Le kit de tampons AmpliTaq Gold 360 comprend 1,5 ml (chacun) de tampon AmpliTaq Gold 360 10X, de solution MgCl2 à 25 mM et de séquence activatrice 360 GC. Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
The AmpliTaq Gold 360 Buffer Kit is used in conjunction with AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase and is intended for use on occasions when the quantity of reagents supplied with the enzyme are not sufficient.
Le kit de tampons AmpliTaq Gold 360 est destiné aux expériences avec un réactif insuffisant.
- Comprend 1,5 ml (chacun) de tampon AmpliTaq Gold 360 10X, de solution MgCl2 à 25 mM et de séquence activatrice 3 360 GC. En général, 1,5 ml suffit pour une utilisation avec 250 U d’enzyme
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, routine PCR
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
Spécification
Spécification
| Concentration | 10X |
| Contenu et stockage | • 1 x 1,5 ml de tampon AmpliTaq Gold 360, 10X • 1 x 1,5 ml de solution de MgCl2 à 25 mM • 1 x 1,5 ml de séquence activatrice 360 GC Conserver entre -15° et -25°C. |
| Format | Kit |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 |
| Type de produit | Tampon PCR |
| Quantité | 1 kit |
| Conditions d’expédition | Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée |
| À utiliser avec (application) | Clonage |
| Fidélité (par rapport à Taq) | 10X |
| Volume | 1,5 ml |