Learn More
Applied Biosystems™ Master Mix AmpliTaq Gold™ 360
Code produit 10460085 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
50 ml
10 x 5 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10460085 1 mL 1 pièce
10289234 5 mL 1 pièce
10219584 10 x 5 ml 10 pièces
10259814 50 ml 1 pièce
15594324 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10460085 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4398876
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Le Master Mix AmpliTaq Or 360 est fourni à une concentration 2X et l’Enhancer GC 360. En général, 1,5 ml de l’Enhancer GC 360 est fourni avec chaque 5 ml du master Mix. Source : Forme recombinante modifiée du gène de l’ADN polymérase Thermus acquaticus exprimé dans E. coli . Toutes les solutions sont préparées dans de l’eau déionisée et stérilisée par filtre.
Contient tout ce dont vous avez besoin pour une amplification par PCR réussie dans un emballage pratique : tous les composants sont déjà mélangés et mesurés.
AmpliTaq Gold 360 PCR Master Mix contains everything required for successful PCR amplification in one convenient package with all components premixed and premeasured. Designed for convenience, this master mix scales to various reaction volumes for greater application and format flexibility. The main ingredient of the master mix is AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase, but it also contains the world-class 360 GC Enhancer, which can be added for high GC-content templates. With the wide template coverage, optimization of PCR reaction conditions is virtually eliminated with the use of AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
Le mélange AmpliTaq Gold 360 Master Mix a été conçu pour offrir une couverture de 360° pour une gamme complète de cibles. Le mélange maître est fourni à une concentration d’utilisation recommandée deux fois plus élevée pour une dilution aisée lors de l’ajout du modèle et des amorces. Pratique, le mélange PCR AmpliTaq Gold 360 Master Mix s’adapte à divers volumes de réaction pour une application et une souplesse de format supérieures. L’ingrédient principal du mélange Master Mix est l’ADN polymérase AmpliTaq Gold 360, mais il contient également la séquence activatrice 360 GC de classe mondiale, qui peut être éventuellement ajoutée pour les modèles à teneur élevée en GC. Grâce à sa couverture de modèle étendue, l’optimisation des conditions de réaction PCR est pratiquement éliminée avec l’utilisation du mélange AmpliTaq Gold 360 Master Mix.
  • Optimisé pour une plage de cibles le plus large : des tâches quotidiennes aux applications plus exigeantes
  • Sensibilité, spécificité et rendement inégalés
  • Amplification robuste de séquences riches en GC avec l’activateur 360 GC numéro un du marché
  • Permet d’obtenir des données de séquençage de qualité supérieure
  • Mélange Master Mix pré-mélangé et facile à utiliser
  • Réduction des déchets grâce à un emballage durable
Amplification de l’ADN traité par bisulfate, PCR riche en GC, PCR à démarrage à chaud, analyse de méthylation, dosage de mobilité par déplacement sensible à la méthylation, PCR, PCR et PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant
Order Info
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 1 x 1 ml de Master Mix AmpliTaq Gold 360 2X
• 1 x 1,5 ml de séquence activatrice 360 GC
Conserver à -20°C jusqu’à la première utilisation, puis à 4°C.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold 360
Vitesse de réaction Étalon
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit Master Mix de PCR
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
À utiliser avec (application) Clonage, Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 40 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Volume 1 mL