Learn More
Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix
Code produit 10209584 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
2500 réactions
250 réactions
25 réactions
Conditionnement:
25 réactions
250 réactions
2500 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
10209584 250 réactions 250 réactions
10630606 25 réactions 25 réactions
10671176 2500 réactions 2500 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10209584 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4390939
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
This master mix comes in a 250μL tube, enough for 25 reactions.
Prémélange, chimie de démarrage à chaud pour l’analyse PCR en point final.
The Applied Biosystems™ AmpliTaq Gold™ Fast PCR Master Mix is a premix, hot start chemistry for end-point PCR analysis. Its optimized chemical design enables to shorten PCR running time from a traditional 2 hours to proximal 40 minutes. It generates high quality PCR products that give high quality sequencing results that customers expect from Applied Biosystems™. Optimized for use in sequencing applications, this kit provides specific, high-yield amplicons that can be easily and robustly sequenced. This premixed master mix works with your existing primers to provide sensitive, specific and reproducible results.
La conception chimique optimisée réduit le temps de fonctionnement de la PCR de deux heures à environ 40 minutes, tout en générant des produits PCR de haute qualité qui fournissent des résultats de séquençage de haute qualité. Optimisé pour une utilisation dans les applications de séquençage, le kit fournit des amplicons spécifiques à haut rendement qui peuvent être séquencés facilement et de façon robuste. Ce mélange Master Mix pré-mélangé fonctionne avec des amorces existantes pour fournir des résultats sensibles, spécifiques et reproductibles.
  • Résultats rapides : Accélère le temps entre l’échantillon et les résultats
  • Amplifie le gène de 600 bp de longueur en environ 45 minutes
  • Meilleure qualité de séquençage : Amplicons spécifiques à haut rendement adaptés aux applications de séquençage qui produisent un faible pic-sous-pic, une longueur de lecture continue plus longue et un compte VQ-30 supérieur
  • Simplicité d’utilisation : Le mélange Master Mix 2X permet une configuration rapide des expériences
  • Aucune restriction d’hybridation d’amorce
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque
Applications :
PCR rapide, PCR, PCR et PCR en temps réel, séquençage de Sanger, technologie de séquençage de Sanger et accessoires, séquençage
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Ce Master Mix est fourni dans des tubes de 2 x 1,25 ml, assez pour 250 réactions.
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
Vitesse de réaction Rapide
Activité exonucléasique 5’ à 3’
Type de produit Master Mix de PCR Fast
Quantité 250 réactions
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Clonage, Hot-start PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 250 réactions
En surplomb 3’-A
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 1,5 kb ou moins
Matériau de départ ADN
Volume 2,5 mL