Learn More
Applied Biosystems™ DNA Binding Beads for MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra Kit
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Identique aux microbilles de liaison à l’ADN du kit multi-échantillons d’ADN MagMAX Ultra (n° de cat. A25594, A25596)
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, purification d’ADN génomique, ADNg à partir de cellules et de tissus animaux, ADNg à partir de sang (moyenne échelle, 100 μl-1 ml), ADNg à partir de sang (petite échelle, < 100 μl), ADNg à partir de cellules buccales
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C). NE PAS CONGELER. |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Sang, Échantillons buccaux, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Mouchoir |
| À utiliser avec (application) | Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR) |
| Compatibilité à haut débit | Compatible avec haut débit, protocoles manuels, protocoles automatisés |
| Gamme de produits | MagMAX |
| Type de produit | Microbille de liaison à l’ADN |
| Quantité | 8 mL |
| Cible | ADN génomique |