Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Code produit 11561296 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
20 mL
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11561296 20 mL 1 pièce
11571296 5 mL 1 pièce
11551296 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11561296 Fournisseur Extract All Code fournisseur 4402616
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des écouvillons sanguins aux écouvillons buccaux en passant par les tissus végétaux.
Rapid sample prep for qPCR genotyping
Rapid DNA extraction kit for qPCR SNP genotyping
DNA Extract All™ Reagents Kit is a rapid DNA extraction kit designed for preparation of PCR-ready crude lysates for qPCR-based SNP genotyping. The kit enables fast, simple sample preparation from a wide range of biological sample types—including buccal swabs, blood, tissue, cultured cells, and plant material—in as little as 5 minutes, without column- or magnetic bead–based DNA purification.
This streamlined, column-free and bead-free workflow produces crude lysates suitable for downstream singleplex and multiplex SNP genotyping, eliminating traditional wash and elution steps associated with genomic DNA purification.
Compared to column-based and magnetic bead–based purification methods, DNA Extract All reduces workflow complexity with up to 85% fewer steps, minimizing hands-on time and simplifying high-throughput genotyping workflows.
Mélangez simplement votre échantillon avec la solution de lyse d’ADN fournie. Incubez pendant 3 minutes et ajoutez la solution de stabilisation de l’ADN également fournie.
Après l’extraction, vous pouvez réaliser une amplification par PCR robuste à l’aide du Master Mix TaqMan™ GTXpress™ ou du Master Mix de génotypage TaqMan™ OpenArray™ (échantillon préamplifié uniquement), selon votre application. La PCR peut être effectuée à l’aide de conditions de cycle thermique en mode Rapide ou Standard. Le kit d’extraction d’ADN – Tout réactif est inclus dans le kit TaqMan Sample-to-SNP, afin que vous puissiez trouver les détails du flux de travail dans le guide utilisateur TaqMan™ Sample-to-SNP.
Les conditions de cycle thermique doivent être suivies en fonction du Master Mix utilisé. Vous devez utiliser le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ pour l’amplification par PCR de l’échantillon préparé à l’aide du kit d’extraction d’ADN – Tout réactif. Si l’échantillon a subi une préamplification, vous pouvez aussi utiliser le Master Mix de génotypage OpenArray™.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C.
Gamme de produits Extract All
Quantité 20 mL
Type de réactif Tampon de lyse cellulaire
Heure du test 5 min
Forme Liquide