Learn More
Extract All DNA Extract All Reagents Kit
Code produit 11571296 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
20 mL
200 mL
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11571296 5 mL 1 pièce
11561296 20 mL 1 pièce
11551296 200 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11571296 Fournisseur Extract All Code fournisseur 4403319
 Article restreint
En stock
Permet d’obtenir en 5 minutes un ADN prêt pour la PCR à partir d’une grande variété de types d’échantillons, allant des écouvillons sanguins aux écouvillons buccaux en passant par les tissus végétaux.
Rapid sample prep for qPCR genotyping
Rapid DNA extraction kit for qPCR SNP genotyping
DNA Extract All™ Reagents Kit is a rapid DNA extraction kit designed for preparation of PCR-ready crude lysates for qPCR-based SNP genotyping. The kit enables fast, simple sample preparation from a wide range of biological sample types—including buccal swabs, blood, tissue, cultured cells, and plant material—in as little as 5 minutes, without column- or magnetic bead–based DNA purification.
This streamlined, column-free and bead-free workflow produces crude lysates suitable for downstream singleplex and multiplex SNP genotyping, eliminating traditional wash and elution steps associated with genomic DNA purification.
Compared to column-based and magnetic bead–based purification methods, DNA Extract All reduces workflow complexity with up to 85% fewer steps, minimizing hands-on time and simplifying high-throughput genotyping workflows.
Mélangez simplement votre échantillon avec la solution de lyse d’ADN fournie. Incubez pendant 3 minutes et ajoutez la solution de stabilisation de l’ADN également fournie.
Après l’extraction, vous pouvez réaliser une amplification par PCR robuste à l’aide du Master Mix TaqMan™ GTXpress™ ou du Master Mix de génotypage TaqMan™ OpenArray™ (échantillon préamplifié uniquement), selon votre application. La PCR peut être effectuée à l’aide de conditions de cycle thermique en mode Rapide ou Standard. Le kit d’extraction d’ADN – Tout réactif est inclus dans le kit TaqMan Sample-to-SNP, afin que vous puissiez trouver les détails du flux de travail dans le guide utilisateur TaqMan™ Sample-to-SNP.
Les conditions de cycle thermique doivent être suivies en fonction du Master Mix utilisé. Vous devez utiliser le Master Mix TaqMan™ GTXpress™ pour l’amplification par PCR de l’échantillon préparé à l’aide du kit d’extraction d’ADN – Tout réactif. Si l’échantillon a subi une préamplification, vous pouvez aussi utiliser le Master Mix de génotypage OpenArray™.
Recommended Storage
Store at 2° to 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver entre 2–8°C.
Gamme de produits Extract All
Quantité 5 mL
Type de réactif Tampon de lyse cellulaire
Heure du test 5 min
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • DNA Extract All Reagents Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide