Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer I, (2 x 75 mL)
Code produit 10390885 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 75 mL
Conditionnement:
150mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10390885 2 x 75 mL 150mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10390885 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4379876
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contient 2 x 75 ml de tampon I de PCR GeneAmp™ 10X (500 mM de KCl, 100 mM de Tris-HCl, pH 8,3 ; 15 mM de MgCl2 et 0,01 % (p/v) de gélatine). Autoclavé.
Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq™ pour une amplification PCR robuste.
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Buffer I is optimized for use with AmpliTaq DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. GeneAmp 10X PCR Buffer I contains 15 mM MgCl2. When diluted 1:10, it provides the optimal pH and ionic strength for PCR amplification with AmpliTaq DNA Polymerase.
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques
  • Contient 15 mM de MgCl2
  • Dilué à 1 : 10, offrant un pH et une force ionique optimaux pour l’amplification par PCR avec l’ADN polymérase AmpliTaq
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contient 2 x 75 ml de tampon PCR I GeneAmp™ 10X (500 mM de KCl, 100 mM de Tris-HCl, pH 8,3 ; 15 mM de MgCl2 et 0,01 % (p/v) de gélatine). Autoclavé.
Conserver entre -15° et -25°C.
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Type de produit Tampon PCR
Quantité 2 x 75 mL
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) PCR standard
Fidélité (par rapport à Taq) 10X
Format de réaction Kit
Volume 150 mL