Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II & MgCl2
Code produit 10229724 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1,5 ml
6 x 1,5 ml
2 x 75 ml
Conditionnement:
1 pièce
150mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10229724 2 x 75 ml 150mL
10219774 1 x 1,5 ml 1 pièce
10219164 6 x 1,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229724 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4379878
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
2 x 75mL each of GeneAmp™ 10X PCR Buffer II and MgCl2 sufficient for 100 PCR amplifications of 100μL each.
Optimisé pour une utilisation avec l’ADN polymérase AmpliTaq™ pour une amplification PCR robuste.
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Buffer II is optimized for use with AmpliTaq™ DNA Polymerase, resulting in robust PCR amplification. The provided MgCl2 solution offers versatility for optimizing PCR.
La solution MgCl2 fournie offre une polyvalence pour optimiser la PCR et les performances PCR maximales :
  • Dilué à 1 : 10, il offre un pH et une force ionique optimaux pour l’amplification par PCR
  • Exempt d’ions de magnésium et la solution séparée de MgCl2 est fournie
  • Disponible en plusieurs tailles pratiques avec une solution de MgCl2 séparée pour la polyvalence
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR de routine
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage 2 x 75 ml chacun du tampon PCR GeneAmp™ 10X II et du MgCl2 suffisants pour 100 amplifications PCR de 100 µl chacune.
Conserver entre -15 et -25 °C.
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq
Type de produit Tampon PCR
Quantité 2 x 75 ml
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) PCR standard
Fidélité (par rapport à Taq) 10X
Format de réaction Kit
Volume 150 mL