Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ dNTP Blend (100 mM)
Code produit 10085714 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
12 x 1 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10085714 1 mL 1 pièce
10269624 12 x 1 ml 12 PCS
10528137 12 x 1 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10085714 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080261
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
GeneAmp dNTPs are deoxynucleotide triphosphates dissolved in glass-distilled water and titrated to pH 7.0 with NaOH. Each vial contains a blend of 100 mM solution of dNTP (25 mM each of dATP, dCTP, dGTP and dTTP). Sufficient for 2000 PCR amplifications, 50 μL each. Each kit contains 12 x 1 mL vials.
Key advantages of GeneAmp dNTPs
  • High purity dNTPs are ideal for use in PCR reactions or other applications
  • Guaranteed for PCR performance when used with GeneAmp PCR core reagents and GeneAmp instrument systems
  • Premixed dNTP blends are available in various concentrations, offering ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante.
Forme Liquide
Gamme de produits GeneAmp
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Standard PCR