Learn More
Applied Biosystems™ Mélange dNTP GeneAmp™ (2,5 mM de chaque)
Code produit 10381565 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
6 x 1 ml
12 x 1 ml
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
12 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10381565 1 mL 1 pièce
10157054 6 x 1 ml 1 kit
10526165 12 x 1 ml 12 PCS
10538137 12 x 1 ml 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10381565 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080260
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Se dissout dans un récipient en verre dans de l’eau distillée et titré au pH 7,0 avec du NaOH
GeneAmp dNTPs are deoxynucleotide triphosphates dissolved in glass-distilled water and titrated to pH 7.0 with NaOH. Each vial consists of 1 mL of 2.5 mM each of dATP, dCTP, dGTP, and dTTP, yielding a 10 mM blend of dNTPs.
Key advantages of GeneAmp dNTPs
  • High purity dNTPs are ideal for use in PCR reactions or other applications
  • Guaranteed for PCR performance when used with GeneAmp PCR core reagents and GeneAmp instrument systems
  • Premixed dNTP blends are available in various concentrations, offering ease of use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 mM
Contenu et stockage Le mélange de dNTP GeneAmp™ contient 1 ml de 2,5 mM chacun de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (un mélange de 10 mM de dNTP). Suffisant pour 200 amplifications par PCR, 50 µl chacun. Conserver à -20°C dans un congélateur à température constante.
Forme Liquide
Gamme de produits GeneAmp
Quantité 1 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Standard PCR