Learn More
Applied Biosystems™ Kit haute capacité de transcription inverse d’ADNc
Code produit 10743647 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Kit only
Kit with Rnase Inhibitor
Nbre de réactions:
1 000 réactions
200 réactions
Conditionnement:
1 kit
1000 réactions
200 réactions
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Nbre de réactions Conditionnement
10743647 Kit with Rnase Inhibitor 1 000 réactions 1 kit
10400745 Kit only 200 réactions 200 réactions
10249814 Kit with Rnase Inhibitor 200 réactions 1 kit
10186954 Kit only 1 000 réactions 1000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10743647 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4374967
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fournit un ADNc simple brin de très haute qualité de 0,02 à 2 μg d’ARN total
The High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, available with or without RNase Inhibitor, contains all components necessary for the quantitative conversion of up to 2 μg of total RNA into single-stranded cDNA in a single 20 μL reaction. Both types of kit deliver extremely high-quality, single-stranded cDNA from 0.02–2 μg total RNA. Reactions can be scaled up to 100 μL to generate 10 μg of cDNA from a single reaction.
Le kit de transcription inverse d’ADNc haute capacité avec inhibiteur d’ARNase, contient tous les composants nécessaires à la conversion quantitative de 2 μg d’ARN total maximum en ADNc simple brin, dans une seule réaction de 20 μl. Ce kit comprend également deux tubes d’inhibiteur d’ARNase (100 μl chacun). Les réactions peuvent être mises à l’échelle à hauteur de 100 μl pour générer 10 μg d’ADNc à partir d’une seule réaction. Les applications en aval incluent la PCR en temps réel, la PCR standard et les microréseaux. Le kit est idéal pour générer des archives d’ADNc.
  • Amplification des cibles linéaires pour la PCR en temps réel
  • Rendements et précision supérieurs à ceux des autres kits de synthèse d’ADNc pour un coût bien inférieur
  • Échelle dynamique dix fois plus grande qu’avec les autres kits
  • Température de réaction optimale : 37°C
  • Taille du produit final : 7 kb ou moins
Testé de manière approfondie avec une variété de modèles La synthèse quantitative premier brin de toutes les espèces d’ARN testée avec une grande variété de modèles est réalisée à l’aide d’amorces aléatoires. Le kit a été amplement testé avec une variété de modèles d’ARN, notamment les cibles riches en GC et en AU et les ARN exprimés en niveaux bas. L’ARNc peut aussi être efficacement généré à partir de transcriptions in vivo d’ADNc.
PCR & PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 U/μl
Contenu et stockage Contenu :
• Tampon RT 10X (2 x 1 ml)
• Amorces aléatoires RT 10X (2 x 1 ml)
• Mélange dNTP 25X (100 mM, 1 ml)
• Transcriptase inverse MultiScribe™ (1 ml à 50 U/μl)
• Inhibiteur d’ARNase (5 x 0,2 ml à 20 U/μl)
Conserver entre -15°C et -25°C.
Format Kit
Vitesse de réaction 120 min
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 1 Ea.
Transcriptase inverse MultiScribe
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Neige carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type de produit final ADNc premier brin
Nbre de réactions 1 000 réactions
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN
Comprend Kit with Rnase Inhibitor