Learn More
SYBR™ Master Mix PCR Power SYBR™ Green
Code produit. 10658255 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
200 réactions
2000 réactions
40 réactions
400 réactions
Code produit. 10658255
Marque: SYBR™ 4367659
Includes
1 colorant SYBR™ vert, ADN polymérase LD AmpliTaq Gold, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive 1 et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
Offre une sensibilité et une reproductibilité supérieures, détectant un minimum de deux copies d’un gène cible sur une large gamme de concentrations de modèles.
Obtenez une analyse quantitative de l’acide nucléique de qualité supérieure avec le mélange Master Mix Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green.
  • Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient tous les composants, sauf le modèle et les amorces, pour une PCR en temps réel à base de réactif SYBR™ Green de qualité supérieure.
  • La formulation optimisée contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ hautement purifiée, LD pour offrir une plus grande sensibilité que le mélange Master Mix pour PCR SYBR™ Green classique.
  • Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient un mélange de dTTP / dUTP qui est compatible avec AmpErase™ UNG, pour minimiser la contamination croisée
  • Inclut une version exclusive du colorant ROX™, une référence passive interne, pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR afin de minimiser la variabilité puits-à-puits résultant de nombreuses causes telles que les erreurs de pipetage et l’évaporation des échantillons
  • La chimie de la PCR à base de réactif Power SYBR™ Green remplace facilement le mélange Master Mix SYBR™ Green existant dans les protocoles d’Applied Biosystems™ avec la même configuration et les mêmes conditions de cyclage thermique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2X contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold LD, des dNTP avec un mélange dUTP/dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Contient 1 flacon de 5 ml, suffisant pour 200 réactions de 50 µl chacune.
Conserver à -20°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Gold AmpliTaq, AmpliTaq Gold LD
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Système 7300, système 7500, système 7700, système 7900HT Fast, système de PCR en temps réel Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, mode standard, StepOnePlus™, mode standard, système Viia™ 7
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité LD (ADN faible)
Quantité 1 x 5 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 200 réactions de 50 μl chacune
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 200 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 1 x 5 mL