Learn More
SYBR™ Master Mix PCR Power SYBR™ Green
Code produit 10685795 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 1 ml
1 x 5 ml
2 x 5 ml
5 x 5 ml
10 x 5 ml
1 x 50 ml
Conditionnement:
1 pièce
1000 réactions
200 réactions
2000 réactions
40 réactions
400 réactions
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10685795 1 x 1 ml 40 réactions
10658255 1 x 5 ml 200 réactions
10219284 2 x 5 ml 400 réactions
10209284 5 x 5 ml 1000 réactions
10668265 10 x 5 ml 2000 réactions
10310115 1 x 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10685795 Fournisseur SYBR™ Code fournisseur 4368577
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
1 colorant SYBR™ vert, ADN polymérase LD AmpliTaq Gold, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive 1 et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
Offre une sensibilité et une reproductibilité supérieures, détectant un minimum de deux copies d’un gène cible sur une large gamme de concentrations de modèles.
Obtenez une analyse quantitative de l’acide nucléique de qualité supérieure avec le mélange Master Mix Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green.
  • Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient tous les composants, sauf le modèle et les amorces, pour une PCR en temps réel à base de réactif SYBR™ Green de qualité supérieure.
  • La formulation optimisée contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ hautement purifiée, LD pour offrir une plus grande sensibilité que le mélange Master Mix pour PCR SYBR™ Green classique.
  • Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient un mélange de dTTP / dUTP qui est compatible avec AmpErase™ UNG, pour minimiser la contamination croisée
  • Inclut une version exclusive du colorant ROX™, une référence passive interne, pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR afin de minimiser la variabilité puits-à-puits résultant de nombreuses causes telles que les erreurs de pipetage et l’évaporation des échantillons
  • La chimie de la PCR à base de réactif Power SYBR™ Green remplace facilement le mélange Master Mix SYBR™ Green existant dans les protocoles d’Applied Biosystems™ avec la même configuration et les mêmes conditions de cyclage thermique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase LD AmpliTaq Gold™, des dNTP avec un mélange dUTP⁄dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Contient 1 flacon de 1 ml, suffisant pour 40 réactions de 50 µl. Conserver à -20°C.
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Gold AmpliTaq, AmpliTaq Gold LD
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System
Marqueur ou colorant SYBR Green
Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
Gamme de produits SYBR
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Pureté ou qualité LD (ADN faible)
Quantité 1 x 1 ml
Conditions d’expédition Glace humide
Suffisant pour 40 réactions de 50 μl
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Nbre de réactions 40 réactions
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
Volume 1 x 1 mL