Includes
1 colorant SYBR™ vert, ADN polymérase LD AmpliTaq Gold, dNTP avec mélange dUTP/dTTP, référence passive 1 et composants tampon optimisés
Requires
Matrices et amorces
Obtenez une analyse quantitative de l’acide nucléique de qualité supérieure avec le mélange Master Mix Applied Biosystems™ Power SYBR™ Green.
- Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient tous les composants, sauf le modèle et les amorces, pour une PCR en temps réel à base de réactif SYBR™ Green de qualité supérieure.
- La formulation optimisée contient de l’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ hautement purifiée, LD pour offrir une plus grande sensibilité que le mélange Master Mix pour PCR SYBR™ Green classique.
- Le mélange Master Mix pour PCR Power SYBR™ Green contient un mélange de dTTP / dUTP qui est compatible avec AmpErase™ UNG, pour minimiser la contamination croisée
- Inclut une version exclusive du colorant ROX™, une référence passive interne, pour normaliser les fluctuations de fluorescence non liées à la PCR afin de minimiser la variabilité puits-à-puits résultant de nombreuses causes telles que les erreurs de pipetage et l’évaporation des échantillons
- La chimie de la PCR à base de réactif Power SYBR™ Green remplace facilement le mélange Master Mix SYBR™ Green existant dans les protocoles d’Applied Biosystems™ avec la même configuration et les mêmes conditions de cyclage thermique
Order Info
Conditions d’expédition : Glace humide
Specifications
Specifications
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Le mélange 2x contient du colorant SYBR™ Green 1, de l’ADN polymérase LD AmpliTaq Gold™, des dNTP avec un mélange dUTP⁄dTTP, une référence passive 1 et des composants tampon optimisés. Contient 1 flacon de 1 ml, suffisant pour 40 réactions de 50 µl. Conserver à -20°C. La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | SYBR |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Gold AmpliTaq, AmpliTaq Gold LD |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT Fast System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode, ViiA™ 7 System |
| Marqueur ou colorant | SYBR Green |
| Show More |