Learn More
Applied Biosystems™ Plaques DeepWell MagMAX™ Express 96
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
- Conçues pour une utilisation avec les manipulateurs de particules magnétiques MagMAX Express 96 DeepWell
- Le volume d’entrée de l’échantillon pour une configuration DeepWell est de 100 à 1000μ L par puits
Santé animale, préparation dʼéchantillons pour la santé animale, purification automatisée dʼacides nucléiques, isolement total automatisé dʼARN, purification automatisée dʼADN/ARN viral,& analyse de purification dʼARN & ADN, extraction dʼARN, isolement total dʼARN, ARN total des tissus de cellules animales&, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, ARN viral/purification de lʼADN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 100 à 1 000 μl |
| À utiliser avec (équipement) | MagMAX Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor |
| Gamme de produits | MagMAX |