Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Tip Combs
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Includes
100 peignes
- Installez les modèles4400076 et 4400078
Santé animale, préparation dʼéchantillons pour la santé animale, purification automatisée dʼacides nucléiques, isolement total automatisé dʼARN, purification automatisée dʼADN/ARN viral, purification et analyse dʼARN et d’ADN, extraction dʼARN, isolement total dʼARN, ARN total des tissus et des cellules animales, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, purification de lʼARN/ADN viral
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Filtré | À filtre |
| Type de pointe | Étalon |
| Quantité | 100 pieces |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | MagMAX Express-96 Standard Magnetic Particle Processor |
| Gamme de produits | MagMAX |