Includes
50 plaques
- Installez les modèles4400074 et 4400075
Santé animale, préparation dʼéchantillons pour la santé animale, purification automatisée dʼacides nucléiques, isolement total automatisé dʼARN, purification automatisée dʼADN/ARN viral,& analyse de purification dʼARN & ADN, extraction dʼARN, isolement total dʼARN, ARN total des tissus de cellules animales&, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, ARN viral/purification de lʼADN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Filtré | À filtre |
| Format | 8-well Strips x 12 |
| Type de pointe | Universal Fit |
| Quantité | 50 plates |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | MagMAX Express Magnetic Particle Processor |
| Gamme de produits | MagMAX |