Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Standard (20X)
Code produit 10126904 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10126904 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10126904 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4425562
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
1 tube contenant 1 ml d’une solution 20X de modèle d’ADN et d’amorces qui, lorsqu’ils sont mélangés avec des réactifs de PCR et du colorant, peuvent être utilisés pour préparer une plaque d’étalonnage pour la fusion haute résolution (HRM) thermique et optique.
Contient un modèle d’ADN et des amorces
Peut être utilisé pour préparer une plaque pour l’étalonnage thermique et optique de fusion à haute résolution (HRM).
  • L’étalon standard d’HRM Applied Biosystems MeltDoctor contient un modèle d’ADN et des amorces qui, lorsqu’ils sont mélangés avec des réactifs PCR et du colorant, peuvent être utilisés pour préparer une plaque pour l’étalonnage thermique et optique de fusion haute résolution
Analyse & génotypage de l’expression génétique, génotypage & profilage génomique, analyse des courbes de fusion à haute résolution (HRM), analyse de méthylation, analyse HRM par sensibilité à la méthylation, PCR & PCR en temps réel, ARNi, recherche sur l’épigénétique & les ARN non codants, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Expédition sur glace humide ; Stocker entre -15° et 25°C ; Durée de conservation minimale garantie de 60 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Tube
Contenu et stockage 1 tube containing 1 mL of a 20X solution of DNA template and primers which, when mixed with PCR reagents and dye, can be used to prepare a calibration plate for thermal and optical High Resolution Melt (HRM).
Store at -15°C to -25°C
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
Colorant étalonné Colorant FHR (Fusion haute résolution)
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7900HT Fast
Gamme de produits MeltDoctor
Type de produit Référence d’étalonnage HRM
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace humide
Quantité 1 mL
Type d’étalonnage Étalonnage thermique, étalonnage optique
Concentration 20 X