Includes
Fourni dans un mélange 2X pratique, contenant : Polymérase d’’ADN AmpliTaq Gold™ 360, MeltDoctor HRM Dye, un mélange de dNTP comprenant le dUTP, les sels de magnésium et d’autres composants tampon, formulé précisément pour obtenir des résultats HRM optimaux
Requires
Matrices et amorces
L’analyse par fusion à haute résolution (HRM) est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier la variation génétique dans les séquences d’acides nucléiques.Contrairement à certains mélanges concurrentiels, le mélange maître MeltDoctor™ HRM ne nécessite aucun mélange supplémentaire avant utilisation. Il a été développé et optimisé uniquement pour les applications HRM.
- Faible fluorescence de fond
- Forte brillance en présence d’ADN double brin
- Variation minimale de la température de fusion de l’ADN en raison de la liaison au colorant
- Stabilité thermique permettant de tolérer les conditions de cyclage PCR
- Aucune inhibition de l’activité de la polymérase, ce qui résulte en une haute efficacité de la PCR
- Mélange dNTP comprenant du dUTP, ce qui minimise le transfert de contamination en permettant la dégradation des amplicons par l’uracile ADN glycosylase (UDG) dans des réactions de PCR ultérieures
Détection des mutations :
- L’analyse HRM peut être utilisée pour détecter des mutations dans les gènes cibles pour l’identification d’échantillons de variantes avant l’analyse par séquençage.
- Comme technique de détection des mutations, la HRM offre des avantages considérables par rapport aux méthodes traditionnelles comme la chromatographie en phase liquide à haute performance sur gel dénaturant (DHPLC) et l’électrophorèse sur gel en gradient dénaturant (DGGE).
Avantages de la HRM pour la détection des mutations
- Faible consommation de réactifs et peu de déchets : la HRM ne nécessite qu’une réaction de PCR de 20 μl pour l’analyse de chaque échantillon, éliminant ainsi le besoin d’utiliser des solvants HPLC ou des gels DGGE
- Flux de travail simple et rapide : aucun instrument supplémentaire n’est nécessaire après l’amplification par PCR ; une étape de fusion haute résolution peut être simplement ajoutée à la fin du profil PCR pour une analyse immédiate
- Optimisation rapide : contrairement à la DHPLC, l’optimisation thermique n’est pas nécessaire
- Faible consommation d’échantillons : suite à l’analyse HRM, le produit de la PCR peut être utilisé directement dans une réaction de séquençage Sanger
Composants de qualité- Sels de magnésium et autres composants de tampon formulés avec précision afin d’obtenir des résultats de HRM optimaux
- 360 ADN polymérase AmpliTaq Gold™, une ADN polymérase hautement purifiée qui offre un démarrage à chaud instantané, tout en réduisant la formation de produit non spécifique et en autorisant le réglage de réactions à température ambiante
- Colorant MeltDoctor™ HRM, une forme stabilisée du colorant d’acide nucléique double brin SYTO™ 9 fluorescent développé par Molecular Probes.
Informations sur la commande
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours. Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Les composants du Master Mix MeltDoctor™ HRM, fournis dans un mélange 2X pratique, comprennent : ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360, colorant MeltDoctor™ HRM, un mélange de dNTP incluant le dUTP, des sels de magnésium et d’autres composants tampons, formulés précisément pour obtenir des résultats HRM optimaux. Conserver entre -15 °C et -25 °C La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse). |
| Méthode de détection | FHR |
| Forme | Liquide |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase AmpliTaq Gold 360 |
| Vitesse de réaction | Rapide |
| Technique | Analyse HRM (fusion haute résolution), analyse de la mutation |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, Système 7900HT Fast, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, StepOne™, StepOnePlus™, Système ViiA™ 7 |
| Cible de génotypage | SNP (Inconnu ou nombreux), cibles épigénétiques |
| Afficher plus |