Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Reagent Kit
Code produit 10648095 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Unit Size:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10648095 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10648095 Supplier Applied Biosystems™ Supplier No. 4425557
Simplifiez votre flux de travail d’expression génique
Utilisez le code promo 27975
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360, tampon AmpliTaq Gold 360, amplificateur 360 GC, mélange dNTP GeneAmp™, colorant MeltDoctor HRM (20X)
Fournit des composants PCR conditionnés individuellement et le colorant HRM MeltDoctor™ requis pour l’analyse de fusion haute résolution.
L’analyse par fusion à haute résolution (HRM) est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier la variation génétique dans les séquences d’acides nucléiques.
L’analyse par fusion à haute résolution (HRM) est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier la variation génétique dans les séquences d’acides nucléiques.
Ce kit inclut :
  • L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 qui, lorsqu’il est associé au tampon AmpliTaq gold™ 360 et à l’amplificateur 360 GC Enhancer, amplifie une vaste gamme de contextes de séquences d’ADN. L’ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 offre une couverture360 ° pour une gamme complète de cibles
  • Mélange dNTP GeneAmp™
  • Colorant MeltDoctorHRM, une forme stabilisée du colorant d’acide nucléique double brin SYTO™ 9 fluorescent développé par Molecular Probes
Analyse de l’expression génétique & génotypage, analyse de la variation génétique à l’aide de la PCR en temps réel, génotypage & profilage génomique, analyse par fusion à haute résolution (HRM), analyse par méthylation, analyse HRM par sensibilité à la méthylation, PCR & PCR en temps réel, ARNi, recherche en épigénétique & sur les ARN non codants, PCR en temps réel (qPCR)
Order Info
Durée de conservation minimale garantie : 60 jours.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Ce kit inclut : ADN polymérase AmpliTaq Gold™ 360 (2 x 50 µl chacun à 5 U/µl), tampon AmpliTaq Gold™ 360, séquence activatrice 360 GC, mélange de dNTP GeneAmp™ et colorant MeltDoctor™ HRM (20x). Le kit fournit des matériaux suffisants pour 250 réactions de 20 µl lors de l’utilisation de l’ADN polymérase 2 U AmpliTaq Gold 360 par réaction.
Conserver entre -15° et -25°
La durée de conservation minimale garantie est de 60 jours (date de péremption exacte imprimée sur le produit et le certificat d’analyse).
Méthode de détection FHR
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold 360
Technique Analyse HRM (fusion haute résolution), analyse de la mutation
À utiliser avec (équipement) Système 7500 Fast, système 7900HT Fast
Cible de génotypage SNP (Inconnu ou nombreux), cibles épigénétiques
Marqueur ou colorant Colorant FHR (Fusion haute résolution), SYTO 9
Gamme de produits MeltDoctor
Type de produit Kit de réactif HRM
Quantité 1 kit
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc