Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™ à 48 puits
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
- Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
- Ne gêne pas la lecture des échantillons
- Facile à appliquer et à retirer, ne colle pas aux gants
- Évitez la perte d’échantillons
- Un film adhésif optiquement transparent empêche la perte d’échantillons en scellant solidement dans les puits de microplaques et en réduisant les fuites, l’évaporation et la contamination entre les puits d’échantillons afin d’assurer la cohérence des données de PCR en temps réel
- Facile à utiliser : il suffit de décoller le film et de l’appliquer fermement sur le dessus de la microplaque
- Une fois scellées, les microplaques peuvent être empilées en toute sécurité sans risque de contamination.
- Conçues pour accueillir les plaques optiques à 48 puits MicroAmp Fast
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Applications :
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Couleur | Optique |
| Matériau | Polyester |
| Nbre de puits | 48 |
| Quantité | 100 films |
| Contenu et stockage | Contient 100 films adhésifs optiques 48 puits MicroAMP™. Stocker à température ambiante. |
| À utiliser avec (équipement) | StepOne™, |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de produit | Film, joint ou applicateur |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Adhésif, adhésive | Sensible à la pression |
| Afficher plus |