Learn More
Applied Biosystems™ Film adhésif optique MicroAmp™ à 48 puits
Code produit 10784027 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 films
25 films
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10784027 25 films 1 pièce
10488444 100 films 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784027 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4375928
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
100 or 25 MicroAmp 48-Well Optical Adhesive Films
Cela réduit le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’il est appliqué sur une microplaque à 48 puits
  • Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Facile à appliquer et à retirer, ne colle pas aux gants
  • Évitez la perte d’échantillons
  • Un film adhésif optiquement transparent empêche la perte d’échantillons en scellant solidement dans les puits de microplaques et en réduisant les fuites, l’évaporation et la contamination entre les puits d’échantillons afin d’assurer la cohérence des données de PCR en temps réel
  • Facile à utiliser : il suffit de décoller le film et de l’appliquer fermement sur le dessus de la microplaque
  • Une fois scellées, les microplaques peuvent être empilées en toute sécurité sans risque de contamination.
  • Conçues pour accueillir les plaques optiques à 48 puits MicroAmp Fast
Remarque : Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Applications :
PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Optique
Matériau Polyester
Nbre de puits 48
Quantité 25 films
Contenu et stockage Contient 25 films adhésifs optiques 48 puits MicroAMP™. Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (équipement) StepOne™,
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Film, joint ou applicateur
Gamme de produits MicroAmp
Adhésif, adhésive Sensible à la pression
Plate Compatibility Plaque à 48 puits