Learn More
Applied Biosystems™ Barrette de 8 tubes MicroAmp™, 0,2 ml
Code produit 10733087 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 barrettes
Conditionnement:
125 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10733087 125 barrettes 125 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733087 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8010580
Offres à durée limitée sur une sélection d'articles indispensables en biologie moléculaire
Utilisez le code promo 27945
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Barrette de 8 tubes MicroAmp fixés
Requires
Bouchons ou joints de plaque complets pour fermer les tubes
Les tubes correspondent précisément à l’espacement standard des puits utilisés dans ce secteur
Conçues de manière optimale pour une PCR précise avec des thermocycleurs de 0,2 ml tels que le thermocycleur à 96 puits Veriti™, le système de PCR GeneAmp™ 9700 et le thermocycleur Applied Biosystems 2720.
  • Fabriqué pour correspondre précisément à l’espacement standard des puits utilisés dans ce secteur
Uniformité des échantillons
  • Utilisés avec tous les instruments dotés de capots pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
  • Les tubes exclusifs sont essentiels pour des PCR de haute performance et contribuent à assurer une grande uniformité de la température et d’amplification pour vos échantillons
  • Chaque barrette d’une pièce comporte huit tubes de réaction MicroAmp de 0,2 ml joints près de l’ouverture des tubes
  • Volume de réaction maximal recommandé : 100 μlitres
PCR, PCR et PCR en temps réel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN / RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,2 ml
Volume (métrique) 0,25 ml
Quantité 125 barrettes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage La barrette de 8 tubes fixés MicroAmp™ nécessite des bouchons ou des joints de plaque complets pour fermer les tubes. Volume de réaction maximal recommandé de 100 µl.
Vitesse de réaction Étalon
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Non inclus
Nbre de puits 96
Format 125 tubes à barrettes
Type de produit Tubes, 8 barrette