Learn More
Applied Biosystems™ Base à 96 puits MicroAMP™
Code produit 10229594 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 pièces
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10229594 10 pièces 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10229594 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8010531
Includes
10 bases à 96 puits MicroAmp.
Pratique pour le traitement des échantillons pré-PCR et post-PCR
Applied Biosystems MicroAmp Bases are designed to hold MicroAmp Reaction Tubes in Tray/Retainer Sets or MicroAmp 96-Well Reaction Plates for convenient use in pre- and post-PCR sample processing.
• Convenient for pre- and post-PCR sample processing
• Easy to use for pipetting steps
• Available in 96-well plate format
Uniform Results
Use with all instruments that have heated sample covers, to eliminate condensation and the need for a mineral oil overlay. Proprietary MicroAmp Reaction Tubes are essential for high-performance PCR. They ensure the greatest temperature and amplification uniformity for your samples.
Note: See user's manual or package insert for limited label license and trademark information.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Contient 10 bases à 96 puits MicroAmp™. Stocker à température ambiante.
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Noir
Type de produit Base à 96 puits
À utiliser avec (équipement) 2720 Thermal Cycler, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermal Cycler, StepOnePlus™, Veriti Dx Fast Thermal Cycler, Veriti Dx Thermal Cycler, Veriti Fast Thermal Cycler, Veriti Thermal Cycler, ViiA™ 7 Dx System, ViiA™ 7 System, ProFlex™ PCR System, ViiA™ 7 Dx Fast System, 7500 Fast Dx System, 2720 Thermal Cycler, ViiA™ 7 Fast System, QuantStudio™ Dx
À utiliser avec (application) PCR
Compatibilité des plaques Plaques à 96 puits
Quantité 10 pièces