Learn More
Applied Biosystems™ Dispositif de retenue / plateau MicroAmp™ à 96 puits pour systèmes Veriti™
Code produit 10764617 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 plateaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10764617 10 plateaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10764617 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4381850
Expédition estimée: 17-11-2026
Includes
10 kits plateau à 96 puits / dispositif de retenue MicroAmp.
Conçu pour un traitement efficace des échantillons
Spécialement conçus pour accueillir parfaitement les barrettes à 8 tubes MicroAmp (0,2 ml) et les tubes de réaction MicroAmp sans bouchons (0,2 ml) dans un format à 96 puits pour le traitement avec le thermocycleur à 96 puits Veriti.
  • Spécialement conçus pour accueillir parfaitement les barrettes à 8 tubes MicroAmp (0,2 ml) et les tubes de réaction MicroAmp sans bouchons (0,2 ml)
  • Fabriqués selon un cahier des charges très strict, garantissant un produit de qualité
  • Permet d’organiser les tubes tout en ajoutant et en y mélangeant l’échantillon
  • Réduit les déversements et mélanges de tubes en sécurisant et en organisant les tubes sur la paillasse de laboratoire
  • Une fois les échantillons prêts, le plateau de tubes est directement positionné sur le bloc du thermocycleur à 96 puits Veriti.
  • Élimine les difficultés de transfert des tubes et fournit le contact thermique nécessaire pour le cyclage thermique
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Contient 10 kits plateau à 96 puits ⁄ dispositif de retenue MicroAmp™. Stocker à température ambiante.
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Bleu
Type de produit Ensemble plateau / kit de retenue
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur SimpliAmp™, thermocycleur Veriti Dx, thermocycleur Veriti, système de PCR ProFlex™
À utiliser avec (application) PCR
Compatibilité des plaques Plaques à 96 puits
Quantité 10 plateaux