Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Clear Adhesive Film
Code produit 10595025 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 films
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10595025 100 films 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10595025 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4306311
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Contenu : 100 films
Crée une étanchéité fiable sur toute la microplaque pour empêcher l’évaporation et la contamination de puits à puits
Disponible au format transparent (économique et collant) ou optique (prêt pour la PCR en temps réel et non collant)
  • Le film adhésif assure une étanchéité parfaite sur les puits pour empêcher toute fuite et évaporation
  • Facile à appliquer et à retirer
Réduction des fuites, de l’évaporation et de la contamination de puits à puits
  • Ce film adhésif transparent permet de sceller vos échantillons en toute sécurité sur les puits des microplaques, réduisant ainsi les fuites, l’évaporation et la contamination dans les puits d’échantillons
  • Facilité d’utilisation
    • Retirez simplement la pellicule au dos du film adhésif et appliquez-le fermement sur le dessus d’une microplaque
    • Une fois les microplaques scellées, vous pouvez les empiler en toute sécurité sans craindre une contamination
    • Utilisez l’applicateur de film adhésif MicroAmp pour accélérer l’étanchéification de plusieurs microplaques
    Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
    Purification automatisée de l’ADN génomique, purification automatisée de l’acide nucléique, analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, PCR, PCR et PCR en temps réel
    Informations sur la commande
    Conditions d’expédition : Température ambiante
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Couleur Transparent
    Matériau Polyéthylène
    Stérilité Non-sterile
    Nbre de puits 96
    Quantité 100 films
    Contenu et stockage Contenu : 100 films
    Stockage : Température ambiante
    À utiliser avec (équipement) GeneAmp 9700, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti Dx Fast, Thermocycleur Veriti Dx, Thermocycleur Veriti Fast, Thermocycleur Veriti, Système PCR ProFlex™
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Type de produit Film, joint ou applicateur
    Gamme de produits MicroAmp
    Adhésif, adhésive Film adhésif
    Plage de températures (métrique) -20°C à +120°C
    Plate Compatibility Plaque à 96/384 puits