Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de réaction transparentes à 384 puits optiques MicroAmp™ EnduraPlate™ avec code-barres
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales.
- Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales
- Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
- Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
- Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
- L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
- Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
- La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
- Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
- Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Conditionnement | 20 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique, Transparents |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | PC, PP |
| Afficher plus |