Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de réaction transparentes à 384 puits optiques MicroAmp™ EnduraPlate™ avec code-barres
Code produit p-4918089 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
500 plaques
Conditionnement:
500 pièces
Pack de 20
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15252995 500 plaques 500 pièces
15262995 20 plaques Pack de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Code produit 15252995 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4483273
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27969
Solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales.
  • Validé avec les instruments Applied Biosystems pour une adaptation et des performances optimales
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
  • Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
  • L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
  • Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
  • La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
  • Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
  • Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditionnement 500 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparents
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe À jupe
Matériau PC, PP
Volume (métrique) du puits 40 μl
Nbre de puits 384
Quantité 500 plaques
Vitesse de réaction Étalon