Learn More
Applied Biosystems™ Plaques de réaction transparentes à 96 puits optiques MicroAmp™ EnduraPlate™ avec code-barres
Code produit 15263005 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 plaques
500 plaques
Conditionnement:
20 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15263005 500 plaques 500 pièces
15273005 20 plaques 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15263005 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4483352
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution idéale pour les travaux qui nécessitent un traitement spécial et un niveau de durabilité supérieur, à utiliser dans le cadre d’expériences multi-instruments
  • Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
  • Certifiés sans inhibiteurs d’ADN, de RNAse et de PCR avec des tests d’échantillonnage en cours de traitement
  • Fabriqués selon la norme ANSI™ / SBS, adaptés aux laboratoires à cadences élevées et à la manipulation robotique
  • Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux exigences des flux de travaux complets
  • L’utilisation du polypropylène et du procédé de moulage à haute température permet d’empêcher la liaison de l’ADN, de l’ARN et des enzymes, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
  • Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
  • La construction à paroi mince permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un excellent transfert de chaleur du bloc thermique vers l’échantillon
  • Le marquage noir d’identification des puits facile à lire permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’améliorer la productivité de préparation des échantillons
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditionnement 500 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique, Transparent
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Volume (métrique) des puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 500 plaques
Vitesse de réaction Étalon