Learn More
Applied Biosystems™ Tube de réaction rapide MicroAmp™ avec bouchon, 0,1 ml
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
Tube pour réaction unique, avec bouchon plat
Requires
Plateau à 96 puits MicroAmp pour blocs VeriFlex™ (réf 4379983)
Le système rapide complet Applied Biosystems, qui comprend des Master Mix prémélangés pour PCR Fast, des microplaques et des tubes de 0,1 ml spécialement conçus et le thermocycleur à 96 puits Veriti Fast, qui réduit considérablement la durée de vos réactions PCR. À présent, vous pouvez amplifier des fragments inférieurs à 500 bp à partir de fonds génomiques en approximativement 25 minutes et, dans certains cas, en à peine 10 minutes. Vous pouvez également amplifier plus rapidement des fragments plus importants : jusqu’à 2 Kb en à peine 40 à 50 minutes. Ou, pour les applications de séquençage, le mélange maître pour PCR rapide AmpliTaq Gold™ UP réduit la durée de votre cycle à 50 minutes et produit des amplicons optimaux pour des résultats de séquençage de haute qualité.
- S’ajuste facilement dans le thermocycleur à 96 puits Veriti™ Fast, pour maximiser la conductivité thermique et offrir un contrôle précis des cycles de températures
- Améliore la conductivité thermique, permettant le contrôle précis des cycles de températures
- Évite les puits gaspillés lorsque vous n’avez que quelques échantillons à traiter
- Garantit des résultats sensibles, spécifiques et reproductibles
- Réduit la durée de la réaction PCR de 2 heures à seulement 25 minutes lorsque le système de PCR à 96 puits Veriti Fast est utilisé
- Arrêtez de gaspiller des puits
- Si vous n’avez que quelques échantillons à traiter, utilisez les tubes de réaction à bouchons MicroAmp Fast individuels
- La conception des tubes de réaction rapide maximise la conductivité thermique lorsqu’ils sont utilisés avec le thermocycleur à 96 puits Veriti Fast
- Cette conductivité thermique améliorée facilite le contrôle précis des températures des cycles
- Fait partie du système de PCR Applied Biosystems Fast
- Comprend le Master Mix prémélangé pour PCR GeneAmp™ Fast, des microplaques, des tubes spécialement conçus et le thermocycleur à 96 puits Veriti Fast, réduit considérablement la durée des réactions PCR
- Amplifiez en seulement 25 minutes.
PCR Fast, PCR en temps réel Fast, PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,1 mL |
| Volume (métrique) | 0,15 mL |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Tube de réaction simple, avec bouchon plat, pour système de PCR 9800 Fast. À utiliser avec le plateau de retenue Fast à 96 puits (4358305). Stocker à température ambiante |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Afficher plus |