Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres
Code produit 10209594 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 000 plaques
500 plaques
50 plaques
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
500 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend unitSize
10209594 500 plaques 500 PCS
10005724 50 plaques 50 pièces
10505035 1 000 plaques 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 10209594 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4326270
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Conçues pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
  • Fabriqué d’une seule pièce rigide en polypropylène dans un format 384 puits
  • Conçu pour fonctionner avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 384 puits
  • Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
  • Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
  • Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
  • Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
  • Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Contient 10 boîtes de 50 plaques chacune (500 plaques).
Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment.
Conditionnement 500 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe À jupe
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 40 μl
Nbre de puits 384
Comprend 500 plaques
Quantité 500 plates
Vitesse de réaction Standard