Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique à 384 puits MicroAmp™ avec code-barres
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
- Fabriqué d’une seule pièce rigide en polypropylène dans un format 384 puits
- Conçu pour fonctionner avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 384 puits
- Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
- Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
- Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
- Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
- Plateforme : Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, QuantSt
PCR, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Code-barres inclus |
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 50 sachets de 20 plaques chacun (1 000 plaques). Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectées, les plaques peuvent être conservées indéfiniment. |
| Conditionnement | 1 000 plaques |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Optique |
| Type de produit | Microplaque |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN |
| Type de jupe | À jupe |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |