Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de réaction optique MicroAmp™ à 96 puits avec code-barres
Code produit 10407314 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de puits:
96
Quantité:
20 plaques
500 plaques
Conditionnement:
1 kit
20 pièces
500 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de puits Quantité unitSize
10407314 96 20 plaques 20 pièces
10640806 96 500 plaques 500 PCS
10585867 96 500 plaques 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Code produit 10407314 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4306737
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour bénéficier de la remise, les clients doivent acheter 2 unités du même produit au prix catalogue dans une seule commande afin d’obtenir une réduction de 30 %. Il n’y a pas de limite au nombre de lots de 2 que les clients peuvent acheter.
Optimisées pour garantir une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et efficace.
  • Fabriquées d’une seule pièce rigide en polypropylène au format 96 puits
  • Compatible avec les thermocycleurs et les systèmes de PCR en temps réel Applied Biosystems 96 puits
  • Dépolie afin de minimiser l’interférence de la fluorescence provenant des puits du bloc de thermocyclage
  • Passée au crible afin d’éliminer les plaques autofluorescentes
  • Sa conception unique fait barrière à l’air ambiant afin de garantir l’uniformité de la température d’un puits à l’autre
  • Chaque plaque de réaction porte un marquage numérique à huit chiffres (code-barres), unique et sérialisé, qui peut être lu par l’utilisateur et par la machine afin d’éviter les erreurs de suivi
  • Capacité : 96 tubes de 0,2 ml
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, PrepStation d’acide nucléique 6100, Système 7000, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio™ Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA™ 7
  • Applications : PCR, PCR & PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Conditions ambiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Contenu et stockage Contient 20 plaques.
Conservation à température ambiante possible. Si les conditions de conservation sont respectés, les plaques peuvent être conservées indéfiniment.
Conditionnement 20 plaques
Gamme de produits MicroAmp
Couleur Optique
Type de produit Microplaque
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN
Type de jupe Semi
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 0,3 mL
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 0,2 mL
Quantité 20 plaques
Vitesse de réaction Étalon