Learn More
Applied Biosystems™ Kit film adhésif optique MicroAmp™
Code produit 10095714 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10095714 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10095714 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4313663
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    113.65€ / 1 pièces
    Économisez 21.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Films adhésifs optiques MicroAmp (quantité : 20), applicateur (quantité : 1), coussin de compression pour film optique MicroAmp (quantité : 1)
Conçu pour s’adapter aux plaques de réaction optique à 96 puits MicroAmp.
  • Le film adhésif optique MicroAmp réduit le risque de contamination de puits à puits et l’évaporation des échantillons lorsqu’il est appliqué sur une microplaque
  • Les coussins de compression de film optique MicroAmp sont conçus pour maintenir une bonne étanchéité thermique entre le thermocycleur et les plaques de réaction lors de l’utilisation de films adhésifs
  • L’applicateur de film adhésif MicroAmp permet de former un joint hermétique entre une microplaque et un film adhésif
  • Adhésif sensible à la pression qui assure une fermeture étanche de chaque puits
  • Ne gêne pas la lecture des échantillons
  • Press-N-Seal : Placez-le correctement sur la plaque, puis appuyez pour fermer hermétiquement
  • Facile à appliquer—ne colle pas à vos gants
Prévention de la perte d’échantillons précieux
  • Utilisez ce film adhésif transparent pour fermer les échantillons dans les puits d’une microplaque afin de réduire le risque de contamination croisée entre les puits d’échantillons et de garantir la cohérence des données PCR en temps réel
  • Facilité d’utilisation
  • Retirez simplement la pellicule au dos du film adhésif et appliquez-le fermement par-dessus votre microplaque
  • Empilez les microplaques et lisez les échantillons comme vous le feriez normalement mais avec moins de risque de contamination des échantillons
  • Les coussins de compression de film optique MicroAmp sont conçus pour maintenir une bonne étanchéité thermique entre le thermocycleur et les plaques de réaction lors de l’utilisation de films adhésifs
  • Utilisez l’applicateur de film adhésif MicroAmp pour former un joint hermétique entre une microplaque et un film adhésif
Formation d’une étanchéité parfaite
  • L’applicateur de film adhésif MicroAmp permet de poser ergonomiquement un film adhésif sur une microplaque de manière à former un joint étanche et minimiser les bulles d’air. Ce joint étanche empêchera la contamination d’un puits à l’autre et la perte de l’échantillon
  • Simple et rapide
  • Utilisez l’applicateur de film adhésif MicroAmp pour accélérer l’étanchéification de plusieurs microplaques
  • Cet outil tient compte des dimensions des microplaques et permet donc d’étanchéifier rapidement une microplaque
  • Le plastique exclusif robuste peut supporter de nombreuses utilisations pour les grandes applications de sélection
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Optique
Matériau Polyester
Nbre de puits 96
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Comprend : Films adhésifs optiques MicroAmp™ (quantité : 20), applicateur (quantité : 1), coussin de compression pour film optique MicroAmp™ (quantité : 1)
À utiliser avec (équipement) Thermocycleur 2720, Thermocycleur 6100, Système 7000, Système 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA™ 7, QuantStudio™ Dx
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Film, joint ou applicateur
Gamme de produits MicroAmp
Adhésif, adhésive Sensible à la pression
Plate Compatibility Plaque 96 puits