Learn More
Applied Biosystems™ Tampon de compression de film optique MicroAMP™
Code produit 10065764 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10065764 5 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10065764 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4312639
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    108.65€ / 5 pièces
    Économisez 27.35€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
5 coussins de compression de couvercle optique
À utiliser avec des films adhésifs
Conçus pour maintenir une bonne étanchéité thermique entre le thermocycleur et les plaques de réaction lors de l’utilisation de films adhésifs.
Consultez le manuel de l’utilisateur ou la notice pour obtenir des informations sur la licence restreinte et sur la marque.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Optique
Quantité 5 de chaque
À utiliser avec (application) PCR
Contenu et stockage 5 coussins de compression de couvercle optique
À utiliser avec (équipement) 2720 Thermal Cycler, 3100 Genetic Analyzer, 3700 Genetic Analyzer, 6100 Thermal Cycler, 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT System, GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de produit Tampon de compression
Gamme de produits MicroAmp
Plate Compatibility Plaque 96 puits