Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube with Cap, 0.2 mL, autoclaved
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Conçu de manière optimale pour une PCR précise.
- L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
- Le couvercle captif avec fermeture à clic positif garantit un positionnement adéquat
- La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
Conception optimisée
Offrent une précision et une uniformité de température exceptionnelles pour une amplification par PCR rapide et sans huile avec des thermocycleurs à 96 puits de 0,2 ml. Test de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles.
Pratique
Disponibles en boîtes transparentes ou colorées et conditionnés en vrac.
PCR, PCR et PCR en temps réel
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN / RNase |
| Couleur | Naturel |
| Volume (métrique) de travail | 0,5 ml |
| Volume (métrique) | 0,6 mL |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Matériau | Polypropylène |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Vitesse de réaction | Rapidité |
| Afficher plus |