Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ Reaction Tube without Cap, 0.2 mL
Code produit 10279254 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 tubes
2 000 tubes
Conditionnement:
1 pièce
10000 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10279254 2 000 tubes 1 pièce
10631386 10 000 tubes 10000 PCS
10184737 10 000 tubes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10279254 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8010533
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Includes
Contains 10,000 MicroAmp™ Reaction Tubes without Caps, 0.2mL.
Requires
Bouchons ou couvercle de plaque complète.
Conçu de manière optimale pour une PCR précise
Pour une utilisation avec les thermocycleurs Applied Biosystems de 0,2 ml, y compris le thermocycleur à 96 puits Veriti™, les thermocycleurs 9700 et 2720 avec système de PCR GeneAmp™.
  • L’épaisseur constante du plastique permet un chauffage et un refroidissement uniformes pour des résultats précis.
  • La surface polie et le fond conique permettent une récupération maximale des échantillons.
  • Garantissent une précision et une uniformité de température inégalées permettant une amplification par PCR rapide et sans huile.
  • La paroi conique et fine est conçue pour offrir un contact optimal avec le bloc d’échantillons, alors que l’épaisseur de paroi uniforme garantit un transfert de chaleur optimal pour des résultats de PCR précis
  • Les tubes sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir des résultats reproductibles
  • Plateforme : Thermocycleur 2720, GeneAmp™ 9700, Système de PCR ProFlex™, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti™
Reportez-vous au manuel de l’utilisateur ou à la notice pour obtenir des informations sur la marque et la licence restreinte.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt d’ADN/RNase
Couleur Naturel
Volume (métrique) de travail 0,1 ml
Volume (métrique) 0,15 mL
Quantité 2 000 tubes
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs ou systèmes de PCR en temps réel
Gamme de produits MicroAmp
Matériau Polypropylène
Contenu et stockage Comprend 2 000 tubes de réaction MicroAmp™ sans bouchons, 0,2 ml. Nécessite des bouchons ou un joint de plaque entier. Le volume de réaction maximal recommandé est de 100 µl. Stocker à température ambiante.
Vitesse de réaction Rapidité
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de bouchon Non inclus
Nbre de puits 96
Format 2 000 tubes
Type de produit Tube de réaction