Learn More
Applied Biosystems™ Base à 96 puits sans éclaboussures MicroAmp™
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Includes
10 bases à 96 puits sans éclaboussures MicroAmp.
- Conçues pour accueillir des tubes de réaction MicroAmp dans les ensembles de plateau / dispositif de retenue MicroAmp ou les plaques de réaction à 96 puits pour une utilisation pratique dans le traitement d’échantillons pré- et post-PCR
- Résultats uniformes
- À utiliser avec les instruments dotés de capots pour les échantillons chauffés afin d’éliminer la condensation et le besoin d’une superposition d’huile minérale
- Les tubes de réaction MicroAmp exclusifs sont essentiels pour des PCR hautes performances et contribuent à assurer une uniformité maximale de la température et de l’amplification pour vos échantillons.
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN/RNase |
| Contenu et stockage | Contient 10 bases à 96 puits sans éclaboussures MicroAmp™. Stocker à température ambiante. |
| Gamme de produits | MicroAmp |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Base à 96 puits |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7500 Fast, Système 7500, Système 7900HT Fast, Système 7900HT, GeneAmp 9700, QuantStudio™, SimpliAmp™ Thermocycleur, StepOne™, StepOnePlus™, Thermocycleur Veriti Dx Fast, Thermocycleur Veriti Dx, Thermocycleur Veriti Fast, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA™ 7, Système ProFlex™ PCR, Système ViiA™ 7 Dx Fast, Système 7500 Fast Dx, Thermocycleur 2720, Système ViiA™ 7 Fast, QuantStudio™ Dx |
| À utiliser avec (application) | PCR |
| Compatibilité des plaques | Plaques à 96 puits |
| Quantité | 10 bases |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |