Learn More
Invitrogen™ Transcriptase inverse MultiScribe™
Code produit 10320165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10320165 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10320165 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4311235
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Transcriptase inverse MultiScribe™ (100 μl à 50 U / μl).
Une transcriptase inverse recombinante du virus de la leucémie murine de Moloney (rMoMuLV), qui a été optimisée pour les dosages TaqMan.
MultiScribe Reverse Transcriptase is a recombinant moloney murine leukemia virus (rMoMuLV) reverse transcriptase optimized for TaqMan-based assays. MultiScribe Reverse Transcriptase is similar to MuLV reverse transcriptase but differs in its recommended usage. This recombinant RNA–dependent, DNA polymerase uses single-stranded RNA as a template in the presence of a primer to synthesize a complementary DNA (cDNA) strand.
Features of MultiScribe Reverse Transcriptase include:
  • Compatible with one-step and two-step RT-PCR reactions, which provides flexibility in assay setup
  • Individual component design provides versatility in assay setup
  • 5,000 U is supplied in 100 μL vials (50 U/μL)
  • Reaction temperature up to 52°C
Applications
  • PCR
  • RT-PCR
  • Reverse Transcription
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 U/μl
Contenu et stockage
• Transcriptase inverse MultiScribe™, 100 μl (50 U/μl)
Conserver à 20°C.
Format Tube
Technique Transcription inverse
Température de réaction optimale 37°C
Quantité 100 μl
Transcriptase inverse MultiScribe
Activité de la ribonucléase H Oui
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) PCR en temps réel
Type de produit final ADNc premier brin
Format de réaction Composants séparés
Type de réactif Transcription inverse
Taille (produit final) Jusqu’à 7 kb
Matériau de départ ARN