Learn More
Applied Biosystems™ Plaque d’étalonnage spectral de colorant MUSTANG PURPLE™ pour la qPCR multiplex, 384 puits
Code produit 15675208 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plate
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15675208 1 plate 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15675208 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4457334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00€
    112.86€ / 1 pièces
    Économisez 96.14€
    46% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Pour l’étalonnage de vos systèmes de PCR en temps réel ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex et QuantStudio™ 12K Flex avec un bloc à 384 puits.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorant amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents présents dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C).
Colorant étalonné Mustang Purple™
À utiliser avec (équipement) Système QuantStudio™, ViiA™ 7
Type de produit Plaque d’étalonnage spectral du colorant
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR)
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 1 plate
Type d’étalonnage Étalonnage spectral