Learn More
Applied Biosystems™ MUSTANG PURPLE™ Dye Spectral Calibration Plate for Multiplex qPCR, Fast 96-well
Tous les produits Applied Biosystems ProduitsDescription
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Veuillez consulter le guide d’entretien de votre instrument pour obtenir des instructions complètes sur son utilisation. Les formulations de colorant amélioreront les résultats du multiplexage en représentant plus précisément les spectres fluorescents présents dans vos expériences de PCR en temps réel.
Le calibrage et la vérification doivent être effectués au moins tous les six mois. Voir le guide d’entretien de l’instrument pour les instructions complètes.
Informations sur la commande
Expédition sur glace sèche ; conserver au congélateur (entre -5° et -30°C)
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Colorant étalonné | Mustang Purple™ |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, QuantStudio™, système ViiA™ 7 |
| Type de produit | Plaque d’étalonnage spectral du colorant |
| À utiliser avec (application) | PCR en temps réel (qPCR) |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Quantité | 1 plate |
| Type d’étalonnage | Étalonnage spectral |