Learn More
Applied Biosystems™ Nuclease-free Water (1.75 mL/tube)
Code produit 10117584
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 1.75 mL tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10117584 1 x 1.75 mL tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10117584 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur AM9914G
Sans RNase, sans exonucléase, sans endonucléase
Eau exempte de nucléase pour une utilisation dans les applications d’ARN. 1,75 ml/tube
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement 1 tube(s)
Quantité 1 x 1.75 mL tube
Conditions d’expédition Température ambiante
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.