Learn More
Applied Biosystems™ Oligo d(T)16 (50 μM)
Code produit 10187394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10187394 100 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10187394 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur N8080128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    92.65€ / 100µL
    Économisez 6.35€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
L’amorce Oligo(dT)16 est fournie en 100 μl de 10 mM de TE, pH 7,0, à une concentration de 50 μM.
Utilisé pour l’amorçage et la transcription inverse de l’ARNm (poly A+) polyadénylé
Oligo d(T) Invitrogen™16 est un désoxyribonucléotide homo-oligomérique (poly dT) non phosphorylé et synthétisé chimiquement. Il est utilisé pour l’amorçage et la transcription inverse de l’ARNm (poly A+) polyadénylé. Cinq nmoles d’amorce sont fournis à une concentration de 50 µM.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition :Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Primer
Contenu et stockage L’amorce Oligo(dT)16 est fournie en 100 µl de 10 mM de TE, pH 7,0, à une concentration de 50 µM. Conserver entre -5 et -30°C. Aliquoter pour éviter les congélations et décongélations répétées.
Méthode de purification ≥75%
Conditions d’expédition Glace carbonique
Concentration 50 μM
Primer Oligo dT
Quantité 100 μl
À utiliser avec (application) Transcription inverse
Forme Liquide