Learn More
Applied Biosystems™ Platinum™ Multiplex PCR Master Mix
Code produit p-4926954 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
1000 réactions
250 réactions
50 réactions
Conditionnement:
1 pièce
2000 réactions
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
12373583 50 réactions 1 pièce
12383583 250 réactions 1 pièce
12027809 1000 réactions 2000 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12373583 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4464268
Includes
Platinum Multiplex PCR Master Mix, 2X; GC Enhancer
Amplification de modèles de 50 bp à 2,5 kb
Platinum Multiplex PCR Master Mix is a high-specificity, high-throughput solution designed specifically for endpoint multiplex PCR and supports easy multiplexing with minimal optimization.
Le Master Mix pour PCR Platinum Multiplex est spécialement conçu pour la PCR multiplex en point final et prend en charge le multiplexage facile avec une optimisation minimale.
  • Multiplexage : Amplifiez jusqu’à 20 amplicons en une seule réaction
  • Flexibilité : Amplifiez les produits de 50 bp à 2,5 Kb
  • Simplicité d’emploi Effectuez des réactions PCR multiplex avec une optimisation minimale
  • Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Une solution à haut débit et à haute spécificité pour la PCR en point final
Les performances du Master Mix pour PCR Platinum Multiplex sur une large gamme de tailles d’amplicons permettent l’amplification de modèles de 50 bp à 2,5 kb, ce qui améliore considérablement la flexibilité du flux de travail. Couplé à sa capacité de 20 plex et à l’absence de dimères d’amorces, il offre non seulement une solution à haut débit, mais également une spécificité élevée grâce à moins d’événements de liaison d’amorces non spécifiques et donc moins de réactions et de déchets d’amorces.
PCR multiplex, PCR et PCR en temps réel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage • 1 x 1,25 ml de Master Mix PCR Multiplex Platinum, 2X
• 1 x 0,3 ml de séquence activatrice GC
Conserver non ouvert entre –15°C et –25°C. Après ouverture, le Master Mix peut être conservé entre -15°C et -25°C ou à 4°C (jusqu’à 30 jours). La séquence activatrice GC doit être maintenue entre -15°C et -25°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Platinum Taq
Vitesse de réaction Étalon
Capacité multiplex Jusqu’à 20 plex
Quantité 50 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
À utiliser avec (application) Hot-start PCR, Multiplex PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Fonctionnalité Hot-Start (démarrage à chaud) intégrée
Nbre de réactions 50 réactions
Format de réaction SuperMix ou Master Mix
Taille (produit final) 2,5 kb ou moins
Volume 1,25 mL
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.