Learn More
Invitrogen™ Hexamères aléatoires (50 μM)
Beskrivelse
Indeholder
Contient des hexamères aléatoires (100 μl) à une concentration de 50 μM. Suffisant pour 100 transcriptions inverses de 20 μl chacune.
Random Hexamers are short oligodeoxyribonucleotides of random sequence [d(N)6] that anneal to random complementary sites on a target DNA or RNA to serve as primers for DNA synthesis by a DNA polymerase or reverse transcriptase.
For this product five nmoles of primer are supplied at a concentration of 50 μM.
Applications
Most commonly used for complementary DNA (cDNA) synthesis priming, these random hexamers may be used for a variety of applications including:
- Two-step RT-qPCR
- cDNA Synthesis
- RT-PCR
Ordreinfo
Conditions d’expédition :Glace carbonique
Tekniske data
Tekniske data
| Type de produit | Primer |
| Contenu et stockage | Contient des hexamères aléatoires (100 µl) à une concentration de 50 µM. Suffisant pour 100 transcriptions inverses de 20 µl chacune. Stocker entre -15 et -25°C. |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Concentration | 50 μM |
| Primer | Hexamère aléatoire |
| Quantité | 100 μl |
| À utiliser avec (application) | Synthèse d’ADN |
| Forme | Liquide |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.